Learn More
N-óxido de repaglinida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Repaglinide N-Oxide |
| CAS | 121167-81-5 |
| Fórmula molecular | C27 H36 N2 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Repaglinide N-Oxide, 2-Ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(1-oxido-1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid, 2-Ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]benzoic Acid N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H36N2O5/c1-4-34-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29(33)14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1 |
| SMILES | CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2[N+]3([O-])CCCCC3)ccc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-[2-(1-oxidopiperidin-1-io-1-il)fenil]butil]amino]-2-oxoetil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 468.585 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.262 |