Learn More
Repaglinida, Mikromol™
Código de producto. 18033300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18033300 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18033300 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0944.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Repaglinida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Repaglinide
CAS 135062-02-1
Nombres de analitos o componentes Repaglinide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H36 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Repaglinide
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
SMILES CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidin-1-ilfenil)butil]amino]-2-oxoetil]benzoico
Peso molecular (g/mol) 452.59
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2675 g/mol