Learn More
Repaglinide, MedChemExpress
Código de producto. 16406676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16406676 100 mg 100 miligramos
16402487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16406676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15209
MedChemExpress Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Repaglinide is an insulin secretagogue for the treatment of type-2 diabetes mellitus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Repaglinide
CAS 135062-02-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H36N2O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo AG-EE 623ZW
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (110.48 mM)
SMILES CC(C)C[C@H](NC(CC1=CC(OCC)=C(C(O)=O)C=C1)=O)C2=CC=CC=C2N3CCCCC3
Peso molecular (g/mol) 452.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.59
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism