Learn More
Repaglinida, LoGiCal
Código de producto. 30462097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462097 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462097 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0944.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Repaglinide
CAS 135062-02-1
Nombres de analitos o componentes Repaglinide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C27 H36 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Repaglinide
Fórmula InChI InChI=1S/C27H36N2O4/c1-4-33-25-17-20(12-13-22(25)27(31)32)18-26(30)28-23(16-19(2)3)21-10-6-7-11-24(21)29-14-8-5-9-15-29/h6-7,10-13,17,19,23H,4-5,8-9,14-16,18H2,1-3H3,(H,28,30)(H,31,32)/t23-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidin-1-ilfenil)butil]amino]-2-oxoetil]benzoico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 452.59
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.2675 g/mol