Learn More
Éster isopropílico de repaglinida, Mikromol™
Código de producto. 30052434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30052434 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30052434 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0944.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster isopropílico de repaglinida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Repaglinide Isopropyl Ester
CAS 2724727-17-5
Nombres de analitos o componentes Repaglinide Isopropyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C30 H42 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Repaglinide Isopropyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C30H42N2O4/c1-6-35-28-19-23(14-15-25(28)30(34)36-22(4)5)20-29(33)31-26(18-21(2)3)24-12-8-9-13-27(24)32-16-10-7-11-17-32/h8-9,12-15,19,21-22,26H,6-7,10-11,16-18,20H2,1-5H3,(H,31,33)/t26-/m0/s1
SMILES CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidin-1-ilfenil)butil]amino]-2-oxoetil]benzoato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 494.67
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.3145 g/mol