Learn More
Anhídrido de repaglinida, Mikromol™
Código de producto. 30049400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049400 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049400 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0944.120025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Anhídrido de repaglinida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Repaglinide Anhydride
CAS 2727060-89-9
Nombres de analitos o componentes Repaglinide Anhydride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C54 H70 N4 O7
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Repaglinide Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C54H70N4O7/c1-7-63-49-33-39(35-51(59)55-45(31-37(3)4)41-19-11-13-21-47(41)57-27-15-9-16-28-57)23-25-43(49)53(61)65-54(62)44-26-24-40(34-50(44)64-8-2)36-52(60)56-46(32-38(5)6)42-20-12-14-22-48(42)58-29-17-10-18-30-58/h11-14,19-26,33-34,37-38,45-46H,7-10,15-18,27-32,35-36H2,1-6H3,(H,55,59)(H,56,60)/t45-,46-/m0/s1
SMILES CCOc1cc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)ccc1C(=O)OC(=O)c4ccc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c5ccccc5N6CCCCC6)cc4OCC
Nombre IUPAC 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidin-1-ilfenil)butil]amino]-2-oxoetil]benzoato
Peso molecular (g/mol) 887.16
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 886.5245 g/mol