Learn More
Thermo Scientific Chemicals Repaglinida
Código de producto. 16691852 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16691852 1 g 1 g
15994387 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16691852 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463230010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135062-02-1 | C27H36N2O4 | 452.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135062-02-1
Fórmula molecular C27H36N2O4
Peso molecular (g/mol) 452.60
Número MDL MFCD00906179
Clave InChI FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
Nombre IUPAC ácido 2-etoxi-4-({[(1S)-3-metil-1-[2-(piperidin-1-il)fenil]butil]carbamoil}metil)benzoico
SMILES CCOC1=CC(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C2=CC=CC=C2N2CCCCC2)=CC=C1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Repaglinide
Punto de fusión 129.0°C to 130.0°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.59