missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Repaglinida

Código de producto. 15994387 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15994387 250 mg 250 miligramos
16691852 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15994387 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463232500
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 135062-02-1 | C27H36N2O4 | 452.60 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 135062-02-1
Fórmula molecular C27H36N2O4
Peso molecular (g/mol) 452.60
Número MDL MFCD00906179
Clave InChI FAEKWTJYAYMJKF-QHCPKHFHSA-N
Nombre IUPAC ácido 2-etoxi-4-({[(1S)-3-metil-1-[2-(piperidin-1-il)fenil]butil]carbamoil}metil)benzoico
SMILES CCOC1=CC(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C2=CC=CC=C2N2CCCCC2)=CC=C1C(O)=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Repaglinide
Punto de fusión 129.0°C to 130.0°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.59

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.