Learn More
Lonza™ Medio de crecimiento epitelial renal (REGM™) Bulletkit™
Descripción
- Formulado para mantener y expandir la mayoría de las células epiteliales renales
- 1 frasco de medio basal de 500 ml
- 1 vial de tapa verde con 0,50 ml de hEGF
- 1 vial con tapa lila de 0,50 ml de insulina
- 1 vial con tapa natural de 0,50 ml de hidrocortisona
- 1 vial de tapa roja con GA-1000 de 0,50 ml
- 1 frasco con FBS de 2,50 ml
- 1 vial con tapa natural con transferrina de 0,50 ml
- 1 vial ámbar con triyodotironina de 0,50 ml
- 1 vial ámbar con 0,50 ml de epinefrina
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Medio de crecimiento |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | Frasco de 500 ml de REBM , (CC-3191-Medio basal epitelial renal (sin factores de crecimiento) (500 ml) y REGM comillas simples (CC-4127-Suplementos y factores de crecimiento (hidrocortisona, hEGF, FBS, epinefrina, insulina, triyodotironina, transferrina y gentamicina/anfotericina B). |