Learn More
Gilac™ Barra de tracción extraíble para plataformas de 4, 5 o 6 ruedas
Código de producto. 17938761
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17938761 Acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 17938761 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G170428
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.45€
    115.06€ / paquete de 1
    Ahorro 59.39€
    34% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La barra de tracción extraíble para plataformas de 4, 5 o 6 ruedas facilita el movimiento de cargas pesadas. Es adecuado para plataformas GILAC de 4, 5 y 6 ruedas.
  • Barra de tiro desmontable para carros de 600 x 400 (4 y 6 ruedas) y carro redondo (5 ruedas).
  • Facilita el movimiento de cargas pesadas.
  • Adecuado para plataformas GILAC de 4, 5 y 6 ruedas.
  • Permite el manejo sin esfuerzo del carro, tanto tirando como empujando.
  • Regresa sistemáticamente a la posición erguida.
  • El soporte permanece en el carro, el brazo de la barra de tracción es desmontable.
  • Nuevo sistema de fijación mediante pasador de retención desmontable.
Specifications
Admite Muñequita
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Plataformas rodantes GILAC de 4, 5 y 6 ruedas