Learn More
Thermo Scientific™ Removable Needle
Código de producto. 17963601 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
17963601 22 G 1 paquete
1 options
Código de producto. 17963601 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 365RN3852
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Precise and controlled sample handling with a removable design, ensuring flexibility and reliability in laboratory and analytical applications.
  • Engineered for dependable laboratory performance and consistent results
  • Manufactured to meet Thermo Scientific quality standards
  • Designed for compatibility with common laboratory instruments and workflows
  • Helps improve reproducibility and sample integrity
  • Suitable for research, analytical, and routine laboratory applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 22 G
Longitud (métrico) 85 mm
Tipo de producto Needle
Volumen (métrico) 10 mL
Estilo de punta de aguja Flat
Para utilizar con (equipo) Waters U6K HPLC Injection Valve Syringes
Tipo de conexión Luer Lock
Graduated Yes
Esterilidad Non-sterile