Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Pantalla LED digital remota para monitores
Código de producto. 16268821
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
2 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
16268821 2 pulg cada uno
1 options
Código de producto. 16268821 Proveedor PureAire Monitoring Systems, Inc. N.º de proveedor 99091
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
La pantalla digital remota proporciona información continua sobre el estado del monitor de deficiencia de oxígeno PureAire mediante la duplicación remota de la pantalla y el panel de alarma del monitor. Una gran pantalla LED roja brillante ilumina continuamente la lectura de O2 desde el monitor de oxígeno hasta a 75 m de distancia.
  • Pantalla de concentración digital LED rojo brillante de 1 in
  • Alarma integrada y LED de estado de fallo
  • Puntos de ajuste de alarmas de nivel doble seleccionables por el usuario
  • La bocina de audio incorporada alerta al personal de condiciones de oxígeno bajo o alto
  • La bocina de dos tonos distingue entre alarma 1 y alarma 2
  • Muestra el estado general del monitor de oxígeno
  • El indicador de alarma digital remoto proporciona información continua sobre el estado de los monitores o analizadores de deficiencia de oxígeno PureAire mediante la duplicación remota de la pantalla del monitor. Una gran pantalla LED roja brillante ilumina continuamente la lectura de O2 desde el monitor de oxígeno hasta a 76,2 m (250 ft) de distancia.
  • Puede seleccionar dos puntos de ajuste de alarma individuales para activar los LED de alarma visual y la bocina sonora. Los LED de alta intensidad se iluminan cuando se superan los niveles de alarma predefinidos. También se incluye un indicador LED de fallo adicional para errores del sistema. El indicador de alarma digital remoto tiene una bocina integrada de 90 dB para alertar al personal cuando existe una condición insegura.
  • Se conecta a un monitor de oxígeno mediante un cable blindado de calibre 18 de 3 hilos. La pantalla remota también se puede conectar a un controlador lógico programable (PLC), que proporciona alarmas e indicaciones de estado simultáneas en varias ubicaciones de la instalación.
Garantía
2 años
Especificaciones
Descripción Salida de sonido de la bocina de entre 80 y 85 dB
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2 x 4,6 x 3,5 pulg.
Altura (imperial) 3,5 in
Altura (métrico) 88,9 mm
Longitud (imperial) 2 pulg
Longitud (métrico) 50,8 mm
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +122 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 a +50 °C
Tensión 24 VCC
Garantía 2 años tras ETD
Peso (imperial) 1,1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Anchura (imperial) 4,6 in
Anchura (métrico) 116,84 mm