Learn More
Tocris Bioscience™ Remodelin
Descripción
Remodelin is a N-acetyltransferase 10 (NAT10) inhibitor. Improves nuclear shape in HGPS (Hutchinson-Gilford progeria syndrome) cells and lamin A/C depleted cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(2-Cyclopentylidenehydrazinyl)-4-thiazolyl]benzonitrile |
| CAS | 949912-58-7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Other Transferase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C15H14N4S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.36 |
| Pureza | >99% |