Learn More
Cloruro de éster de remifentanilo, TRC
Código de producto. 30426516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426516 50 mg
30422933 10 mg
30417263 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30426516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR14351550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2732614-50-3
Fórmula molecular C13H18N2O2 • HCl
Peso molecular (g/mol) 270.76
Sinónimo (Phenylamino)methyl Piperidine-4-carboxylate, Methyl 4-anilinopiperidine-4-carboxylate Hydrochloride
Nombre IUPAC Cloruro de metil-4-(fenilamino)piperidina-4-carboxilato
SMILES COC(C1(NC2=CC=CC=C2)CCNCC1)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Remifentanil Ester Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O2.ClH/c1-17-12(16)13(7-9-14-10-8-13)15-11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,14-15H,7-10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.12