Learn More
Remetinostat, MedChemExpress
Código de producto. 16455707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455707 5 mg 5 miligramos
16449536 50 mg 50 miligramos
16434286 100 mg 100 miligramos
16432968 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16455707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100365
MedChemExpress Remetinostat (SHP-141) is a hydroxamic acid-based inhibitor of histone deacetylase enzymes (HDAC) which is under development for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma.
Remetinostat (SHP-141) is a hydroxamic acid-based inhibitor of histone deacetylase enzymes (HDAC) which is under development for the treatment of cutaneous T-cell lymphoma.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Remetinostat
CAS 946150-57-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H21NO6
Cantidad 5 mg
Sinónimo SHP-141
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (463.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)C1=CC=C(OC(CCCCCCC(NO)=O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 323.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.34
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death