Learn More
Thermo Scientific™ Agar YM Remel™
Código de producto. 15143898
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
15143898 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 15143898
Marca: Thermo Scientific™ R456032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agar YM Remel se utiliza para el cultivo de levaduras, mohos y otros microorganismos acidúricos.
El agar YM Remel se utiliza para el cultivo de levaduras, mohos y otros microorganismos acidúricos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar YM
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio