Learn More
Thermo Scientific™ Kit de control Remel™ Xpect™ RSV
Código de producto. 13225599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13225599 2 viales paquete de 2
1 options
Código de producto. 13225599 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R246012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    183.44€ / paquete de 2
    Ahorro 52.56€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
El kit de control Remel Xpect RSV es un conjunto de control líquido Xpect para el virus respiratorio sincitial (VRS).
El kit de control Remel Xpect RSV es un conjunto de control líquido Xpect para el virus respiratorio sincitial (VRS).
  • Método: Inmunoensayo cromatográfico
  • Muestras nasofaríngeas de pacientes neonatales y pediátricos.
Aviso sobre pedidos:
Se pueden realizar seis pruebas positivas y negativas a partir de 1 conjunto de controles.
Incluye:
1 vial de control positivo y 1 vial de control negativo. 1 ml/vial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 6 pruebas
Tipo Control
Incluye 1 vial de control positivo y 1 vial de control negativo. 1 ml/vial.
Cantidad 2 viales