Learn More
Thermo Scientific™ Kit de control de rotavirus
Código de producto. 13235599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales/kit
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13235599 2 viales/kit paquete de 2
1 options
Código de producto. 13235599 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R246551
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    172.80€ / paquete de 2
    Ahorro 49.20€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Supervise los fallos sistemáticos graves con el kit de control de rotavirus Xpect como material de control de calidad externo para el kit de rotavirus Xpect.
Supervise los fallos sistemáticos graves con el kit de control de rotavirus Thermo Scientific™ Remel™ Xpect™ como material de control de calidad externo para el kit de rotavirus Xpect. Este kit contiene un control negativo y positivo.
Supervise los fallos sistemáticos graves con el kit de control de rotavirus Xpect como material de control de calidad externo para el kit de rotavirus Xpect.
  • Listo para su uso
  • Se utiliza como prueba de confirmación antes de utilizar la muestra del paciente.
  • La prueba se debe realizar según las instrucciones de uso del kit de rotavirus Xpect.
Este kit se utiliza para procedimientos cualitativos. La prueba debe generar resultados negativos y positivos con el control correspondiente antes de analizar la muestra del paciente.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de control
Incluye Control positivo de 1 ml/vial; control negativo de 1 ml/vial
Cantidad 2 viales/kit