Learn More
Thermo Scientific™ Controles de Cryptosporidium
Código de producto. 12739260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 viales/kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12739260 2 viales/kit cada uno
1 options
Código de producto. 12739260 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R2451030
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Valide los procedimientos de prueba de los kits de pruebas de control de Thermo Scientific™ Xpect™ Remel™ Giardia/Cryptosporidium con los controles de Thermo Scientific Xpect Remel Cryptosporidium.
Valide los procedimientos de prueba de los kits de pruebas de control de Thermo Scientific™ Xpect™ Remel™ Giardia/Cryptosporidium con los controles Thermo Scientific Xpect Remel Cryptosporidium. Estos kits contienen controles positivos y negativos y están destinados a efectos de control de calidad para confirmar que la prueba se ha realizado satisfactoriamente y puede producir el resultado esperado.
Cryptosporidium es un patógeno protozoario del filo Apicomplexa y causa una enfermedad diarreica llamada criptosporidiosis. La criptosporidiosis normalmente es una infección aguda a corto plazo, pero puede volverse grave y no resolverse en niños e individuos inmunocomprometidos como los pacientes con SIDA.
Este kit contiene un control positivo de Cryptosporidium que se deriva de muestras de heces fijadoras de formol al 10 % o SAF de origen humano o animal positivas para Cryptosporidium; control positivo de Giardia derivado de muestras de heces fijadoras de formol al 10 % o SAF, positivas para Giardia y control negativo de Giardia/Cryptosporidium, que se deriva de muestras de heces fijadoras de formol al 10 % o SAF, que son negativas para Giardia y Cryptosporidium.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de control de Cryptosporidium Xpect™
Incluye 1 vial positivo y 1 vial negativo
Cantidad 2 viales/kit