Learn More
Thermo Scientific™ Pruebas rápidas de aglutinación de látex Wellcogen™ Neisseria meningitidis A, C, Y, W135
Código de producto. 11464089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 30 pruebas
Tamaño de la unidad:
30 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464089 Kit para 30 pruebas 30 tests
1 options
Código de producto. 11464089 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30859203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00€
    202.01€ / 30 tests
    Ahorro 90.99€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Detecte rápidamente los antígenos de Neisseria meningitidis grupos A, C, Y, W135 presentes en líquidos corporales humanos o en hemocultivos por aglutinación de látex.
Wellcogen™ N. meningitidis ACY W135 es una prueba rápida de látex para uso en la detección cualitativa del antígeno de Neisseria meningitidis (meningococos) grupos A, C, Y y W135, que se encuentra presente en los hemocultivos o en los líquidos corporales a consecuencia de una infección. NOTA: Las pruebas realizadas directamente con muestras clínicas están indicadas para la detección, y deben complementar los procedimientos con cultivos, en lugar de sustituirlos. Los resultados deben utilizarse junto con otros datos; p. ej., síntomas, resultados de otras pruebas, impresiones clínicas, etc.
Utilice esta prueba de látex rápida en la detección cualitativa del antígeno de Neisseria meningitidis (meningococo) de los grupos A, C, Y y W135, que se encuentra presente en los líquidos corporales a consecuencia de una infección o en hemocultivos.
El reactivo se compone de partículas de látex de poliestireno que se han recubierto con anticuerpos específicos contra los antígenos de meningococos de los grupos A, C, Y y W135. Estas partículas de látex se aglutinan si hay presente suficiente antígeno homólogo.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit de prueba Neisseria meningitidis A, C, Y o W135 Wellcogen
Marcado CE Sí
Tipo Kit de pruebas de Neisseria Meningitidis
Material Poliestireno
Grupo de organismos Grupo A, C, Y, W135
Cantidad Kit para 30 pruebas