Learn More
Thermo Scientific™ Pruebas rápidas de aglutinación en látex para antígenos bacterianos Wellcogen™, meningitis bacteriana
Código de producto. 11484089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 30 pruebas
Tamaño de la unidad:
30 tests
11484089 Kit para 30 pruebas 30 tests
1 options
Código de producto. 11484089 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30859602
Detecte rápidamente antígenos bacterianos presentes en líquidos corporales humanos por aglutinación de látex.
El Wellcogen™ Bacterial Antigen Kit proporciona una serie de pruebas rápidas de látex para su uso en la detección cualitativa del antígeno de Streptococcus grupo B, Haemophilus influenzae tipo b, Streptococcus pneumoniae (neumococo), Neisseria meningitidis (meningococo) grupos A, B, C, Y o W135 y Escherichia coli K1 presentes en el líquido cefalorraquídeo (LCR) como consecuencia de una infección. El kit también puede usarse para analizar otros fluidos corporales o sobrenadantes de hemocultivos para la mayoría de estos antígenos y cultivos de placas para N. meningitidis grupo B o Escherichia coli K1. (Consulte la tabla 1 para ver las indicaciones admitidas por los datos clínicos). NOTA: Las pruebas realizadas directamente en muestras clínicas están destinadas a fines de cribado y deben aumentar, no sustituir, los procedimientos de cultivo. Los resultados deben utilizarse junto con otros datos; por ejemplo, síntomas, resultados de otras pruebas, impresiones clínicas, etc.
Utilice esta serie de pruebas rápidas de látex en la detección cualitativa del antígeno presente en el líquido cefalorraquídeo (LCR) como consecuencia de la infección por Streptococcus Grupo B, H. influenzae Tipo b, S. pneumoniae, N. meningitidi grupos A, C, y, W135, N. meningitidi grupo B/E. coli K1.
El kit también se puede utilizar para analizar suero, orina o sobrenadantes de hemocultivos para la mayoría de estos antígenos y cultivos de placas para N. meningitidis group B o E. coli K1.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit de antígeno bacteriano Wellcogen
Marcado CE Sí
Analitos detectables antígenos en los líquidos corporales
Incluye Streptococcus grupo B; H. influenzae tipo b; S. pneumoniae; N. meningitidis grupos A, C, y, W135; N. meningitidis grupo B/E. coli K1
Cantidad Kit para 30 pruebas