Learn More
Thermo Scientific™ Caldo de soja de tripticasa Remel™
Código de producto. 17719448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 100 mL
Formato:
Septo BB - 100 ml
Tipo de empaquetado:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Formato Tipo de empaquetado unitSize
17719448 10 x 100 mL Septo BB - 100 ml 10/paq. paquete de 10
1 options
Código de producto. 17719448 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R112745
El caldo de soja de tripticasa (TSB) Thermo Scientific™ Remel es un caldo de enriquecimiento de uso general para el cultivo y el aislamiento de microorganismos.
El caldo de soja de tripticasa (TBS) Remel Thermo Scientific™ es un caldo de enriquecimiento de uso general para el cultivo y el aislamiento de microorganismos.
  • Los números de referencia que comienzan por R11 son aptos para las pruebas de esterilidad, de acuerdo con la USP (farmacopea de los Estados Unidos) y para su uso como caldo de enriquecimiento de uso general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: AOAC, BAM, COMPF, SMWW, IDF, SMD, USDA, USP.
Descripción Caldo tríptico de soja
Formato Septo BB - 100 ml
Tipo de producto Caldo
Tipo de empaquetado 10/paq.
Cantidad 10 x 100 mL
Los números de referencia que comienzan por R11 no son aptos para el uso de diagnóstico in vitro.