Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de hemaglutinación M
Descripción
Mida de manera semicuantitativa los autoanticuerpos contra el antígeno microsomal tiroideo humano mediante la prueba de hemaglutinación M.
Mida de manera semicuantitativa los autoanticuerpos contra el antígeno microsomal tiroideo humano mediante la prueba de hemaglutinación Thermo Scientific™ Remel™ Thymune™ M. Esta prueba se basa en el sistema de hemaglutinación pasiva de Boyden, que se utiliza por primera vez para la detección de anticuerpos de tiroglobulina por parte de Witebsky y Rose7. Se ha establecido que los autoanticuerpos de varios componentes tiroideos diferentes1,4 están asociados con lesiones inflamatorias destructivas de la glándula tiroides. Los anticuerpos contra estos constituyentes, a saber, la tiroglobulina y el antígeno microsomal, son de especial importancia para fines de diagnóstico3,5,6.
Las pruebas de hemaglutinación de tiroglobulina proporcionan pruebas provisionales útiles de posible disfunción tiroidea en pacientes con otros trastornos endocrinos autoinmunitarios, como la enfermedad de Addison, la diabetes mellitus dependiente de la insulina o las autoinmunopatías poliendocrinas y en miembros de familias propensas a la autoinmunidad organespecífica. Los anticuerpos detectados por la prueba de hemaglutinación microsomal son el principal marcador circulante de la enfermedad tiroidea autoinmunitaria humana.
- Una prueba sencilla y reproducible.
- Fácil lectura: Las células revestidas con antígenos microsomales se aglutinan mediante autoanticuerpos específicos, lo que produce una alfombra uniforme de células en la parte inferior de un pocillo de microtitulación e indica una reacción positiva; la falta de aglutinación se indica mediante las células que se depositan en un anillo o botón hermético, lo que indica una reacción negativa.
- La combinación de tiroglobulina y pruebas de hemaglutinación microsomal detectará prácticamente todos los bocios de Hashimoto y aproximadamente el 90 % de los casos de mixedema primario.
- Diagnóstico diferencial de tirotoxicosis primaria y varias taquicardias, estados de ansiedad, pérdida de peso inexplicable o diarrea.
El antígeno microsomal purificado se aísla de las glándulas de tirotoxicosis humanas. La fracción microsomal se une a la superficie de los eritrocitos de pavo2 que se han tratado con ácido tánico y estas células “sensibilizadas” se aglutinan en presencia de autoanticuerpos específicos. Una pequeña proporción de sueros humanos son reactivos contra las células de pavo, lo que da lugar a aglutinación no específica de las células sensibilizadas. Estas reacciones no específicas se pueden detectar mediante células de control no sensibilizadas. Tanto las células de prueba como las de control se tratan con formol y liofilizadas para proporcionar estabilidad a largo plazo en el almacenamiento.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Thymune-M |
| Marcado CE | Sí |
| Cantidad | Kit para 50 pruebas |