Learn More
Thermo Scientific™ Agar Tergitol 7
Descripción
Aísle los organismos coliformes con este medio.
Aísle los organismos coliformes con el agar Tergitol 7 Thermo Scientific™ Remel™.
Formulado por Pollard1. Más tarde formulado por Chapman para el aislamiento selectivo y la recuperación aumentada de organismos coliformes2,3.
Aísle los organismos coliformes utilizando el medio sólido agar Tergitol 7.
- Selectivo: el tergitol es un agente selectivo que inhibe el crecimiento de los organismos grampositivos y Proteus
- Fácil de leer: aparición de colonias amarillas en el medio por los microorganismos que fermentan la lactosa debido a la reacción del indicador de brom timol
El agar Tergitol 7 contiene caseína y peptona de carne que proporciona nitrógeno, aminoácidos y péptidos necesarios para la proliferación bacteriana.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Agar Tergitol 7 |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |