Learn More
Thermo Scientific™ Agar TCBS Remel™
Código de producto. 13257479
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
13257479 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13257479 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R454752
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aísle selectivamente Vibrio cholerae y otras especies enteropatógenas de Vibrio de muestras clínicas y no clínicas con agar TCBS (deshidratado).
Aísle selectivamente Vibrio cholerae y otras especies enteropatógenas de Vibrio de muestras clínicas y no clínicas con agar Thermo Scientific™ Remel™ TCBS (deshidratado). En 1963, Kobayashi1 et al. modificó el agar de tiosulfato citrato sales biliares sacarosa (TCBS) desarrollado por Nakanishi0,2. Se desarrolló para el aislamiento selectivo de vibrios que causan cólera, diarrea y envenenamiento de alimentos. En 1982, West et al. informó de que el agar TCBS podría utilizarse para la recuperación de ciertos patógenos nuevos, como Vibrio fluvialis y Vibrio vulnificus3.
Vibrio cholerae es una bacteria gramnegativa que causa brotes de cólera y epidemias.Otras especies de Vibrio como V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. mimicus son patógenos humanos conocidos.El agar TCBS tiene un pH alto que mejora la recuperación de V. cholerae y suprime el crecimiento de otros microorganismos intestinales.Las bacterias coliformes, Proteus, Pseudomonas y Aeromonas se inhiben parcialmente en este medio.Basándose en su capacidad para fermentar la sacarosa, la especie Vibrio produce colonias amarillas o verdes en este medio.
Aísle selectivamente Vibrio cholerae y otras especies enteropatógenas de Vibrio de muestras clínicas y no clínicas con agar TCBS.
  • Recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el aislamiento de Vibrio cholerae4
  • Recomendado por la AOAC International (AOAC)5
  • Medio selectivo: Oxgall contiene una mezcla de sales biliares que inhibe los organismos grampositivos
El medio contiene peptonas de caseína y carne que suministran los nutrientes necesarios para el crecimiento bacteriano.El extracto de levadura es un potenciador del crecimiento.Oxgall inhibe los organismos grampositivos.El tiosulfato sódico junto con el citrato férrico detecta la producción de ácido sulfhídrico.La sacarosa sirve como fuente de carbohidratos fermentados por la especie Vibrio. El sistema indicador de pH está compuesto por azul de bromotimol y azul de timol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Agar TCBS (tiosulfato, citrato, sales biliares, sacarosa)
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio