Learn More
Thermo Scientific™ Control positivo de Streptex
Código de producto. 13215589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13215589 2 mL 2 ml
1 options
Código de producto. 13215589 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30164601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    85.90€ / 2 ml
    Ahorro 15.10€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
El control positivo Streptex es un control positivo polivalente que se utiliza con el kit Streptex del sistema de agrupación de estreptococos.
Valide sus procedimientos de prueba con el control positivo de Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™.
Streptex es un sistema de prueba de látex rápido que se utiliza para detectar e identificar los grupos de Lancefield de estreptococos A, B, C, D, F y G y que contiene todos los componentes necesarios para el sistema.
La prueba utiliza partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos específicos del grupo que aglutinan en presencia de antígenos homólogos. El reactivo de control positivo Streptex es un control positivo polivalente suministrado como accesorio para el kit Streptex.
Los estreptococos se pueden clasificar, por lo general, como alfa, beta o gamma en función de sus reacciones hemolíticas indicadas por la aparición de zonas alrededor de colonias que crecen en agar sangre. Los estreptococos betahemolíticos se caracterizan además por los grupos de Lancefield.
La mayoría de los estreptococos poseen antígenos específicos del grupo que suelen ser componentes estructurales de carbohidratos de la pared celular. Lancefield demostró que estos antígenos se pueden extraer en forma soluble e identificar mediante reacciones de precipitación con antisueros homólogos1. Estas partículas de látex de poliestireno recubiertas con anticuerpos específicos del grupo se aglutinan firmemente en presencia de antígenos homólogos y permanecen en suspensión suave en ausencia de antígenos homólogos. La enzima de extracción utilizada es la fracción proteolítica liofilizada obtenida de cultivos de Streptomyces griseus, que contiene cloruro de calcio.
  • Listo para su uso: la suspensión de látex se suministra como reactivo listo para su uso
  • Solución económica: maximice la eficiencia del gasto con la opción de comprar los componentes del kit por separado
  • Reactivo codificado por colores: tapón rojo
El reactivo de control positivo polivalente Streptex contiene un extracto polivalente de antígenos de una cepa representativa de cada grupo de estreptococos A, B, C, D, F y G, suministrados en frascos cuentagotas de plástico individuales. La solución contiene tampón de fosfato de pH 7,4 y ácida sódica 0,1 % como conservante.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjuntos de control Positivo
Descripción Control positivo de Streptex™
Marcado CE Sí
Analitos detectables Grupos de estreptococos A, B, C, D, F o G para su uso con Streptex
Formato Vial
Tipo Kit de pruebas de estreptococos
Material Polivalente
Grupo de organismos Grupo A, B, C, D, F y G
Tipo de empaquetado Kit para 50 pruebas
Cantidad 2 mL
Clase de organismo diana estreptococo