Learn More
Thermo Scientific™ Grupo C de látex Streptex
Código de producto. 11464099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464099 Kit para 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 11464099 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30950801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    99.90€ / 50 tests
    Ahorro 9.10€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El grupo C de látex Streptex es un reactivo complementario que se utiliza con el kit Streptex del sistema de agrupación de estreptococos.
Complemente los reactivos del kit de aglutinación de látex Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ con el grupo C de látex Thermo Scientific Remel Streptex. El kit de aglutinación de látex Streptex es una prueba rápida de látex utilizada para detectar e identificar los grupos Lancefield de estreptococos A, B, C, D, F y G, y contiene todos los componentes necesarios para el sistema. La prueba utiliza partículas de látex sensibilizadas con anticuerpos específicos del grupo que aglutinan en presencia de antígenos homólogos.
Los estreptococos se pueden clasificar, por lo general, como alfa, beta o gamma en función de sus reacciones hemolíticas indicadas por la aparición de zonas alrededor de colonias que crecen en agar sangre. Los estreptococos betahemolíticos se caracterizan además por los grupos de Lancefield.
La mayoría de los estreptococos poseen antígenos específicos del grupo que suelen ser componentes estructurales de carbohidratos de la pared celular. Lancefield demostró que estos antígenos se pueden extraer en forma soluble e identificar mediante reacciones de precipitación con antisueros homólogos1. Estas partículas de látex de poliestireno recubiertas con anticuerpos específicos del grupo se aglutinan firmemente en presencia de antígenos homólogos y permanecen en suspensión suave en ausencia de antígenos homólogos.
  • Listo para su uso: La suspensión de látex se suministra como un reactivo listo su uso.
  • Solución económica: Maximice la eficiencia del gasto con la opción de comprar los componentes del kit por separado.
  • Reactivo codificado por colores: Tapón rosa.
El reactivo del grupo C de látex Streptex contiene látex específico para el grupo C, suficiente para hasta 50 pruebas, suministrado en frascos cuentagotas de plástico individuales. Las partículas de látex de poliestireno recubiertas con anticuerpo de conejo purificado contra el antígeno del grupo C se suspenden una concentración de 0,5 % en tampón de fosfato (pH 7,4) que contiene acida sódica al 0,1 % como conservante.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Grupo C
Marcado CE Sí
Analitos detectables Grupo C de Lancefield
Tipo Kit de pruebas de estreptococos
Grupo de organismos C de Lancefield
Cantidad Kit para 50 pruebas