Learn More
Thermo Scientific™ Kit de extracción de ácido Streptex™
Código de producto. 13275789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13275789 Kit para 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 13275789 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30951301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    114.78€ / 50 tests
    Ahorro 10.22€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Extraiga e identifique rápidamente antígenos estreptocócicos del grupo Lancefield de organismos cultivados con el kit de extracción de ácido Streptex™.
Extraiga e identifique rápidamente antígenos estreptocócicos del grupo Lancefield de organismos cultivados con el kit de extracción de ácido Thermo Scientific™ Remel™ Streptex™ junto con el kit Streptex™ (ZL50/R30950501 y ZL61/R30164701). Lancefield demostró que los antígenos estreptocócicos específicos de grupo se pueden extraer en forma soluble e identificar mediante reacciones de precipitación con antisueros homólogos1. El kit Streptex™ requiere al menos 10 minutos de incubación a 37 °C para extraer el antígeno del grupo. Los reactivos suministrados en este kit permiten una extracción más rápida del antígeno de grupo.
Las especies de estreptococos se clasifican según sus propiedades hemolíticas (alfa y beta). Los estreptococos betahemolíticos se clasifican además por los grupos de Lancefield. La mayoría de las especies de estreptococos poseen antígenos específicos de grupo que suelen ser componentes estructurales de carbohidratos de la pared celular.
Los antígenos específicos de grupo se extraen de los estreptococos con ácido nitroso en un paso de incubación simple y corto. Después, el extracto se neutraliza y los antígenos se detectan e identifican con suspensiones de partículas de látex recubiertas con anticuerpos específicos de grupo.
  • Listo para su uso: Kit de reactivos
  • Extracción rápida: En un plazo de 1 minuto.
  • Facilidad de identificación: El resultado positivo se indica mediante la agregación de partículas de látex.
El kit de extracción ácida proporciona reactivos para la extracción de los grupos A, B, C, F y G de Lancefield a temperatura ambiente (de 18 a 30 °C). La extracción se completa en 1 minuto. El antígeno del grupo D no se puede extraer con estos reactivos.
Las suspensiones de látex para los grupos A, B, C, D, F y G se suministran en el kit Streptex™ (ZL50/R30950501 y ZL61/R30164701) o como suspensiones individuales.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de extracción de Streptex y ácido
Marcado CE Sí
Analitos detectables Estreptococos beta-hemolíticos
Tipo Kit de pruebas de estreptococos
Incluye 7 ml de cada reactivo de extracción 1, 2, y 3, tubos desechables, soporte de tubos desechables, varillas mezcladoras, dispensadores de muestras
Grupo de organismos A, B, C, D, F y G de Lancefield
Cantidad Kit para 50 pruebas