Learn More
Thermo Scientific™ Suptasol Remel™
Código de producto. 11943262
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 7,5 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11943262 10 x 7,5 mL 10 PCS
1 options
Código de producto. 11943262 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SR0233A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    191.30€ / paquete de 10
    Ahorro 28.70€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Remel Sputasol Thermo Scientific™ es un agente licuante de muestras de esputo.
Remel Sputasol Thermo Scientific™ es un agente licuante de muestras de esputo.
  • Cada vial se diluye en agua destilada estéril para obtener 100 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sputasol
Cantidad 10 x 7,5 mL