Learn More
Thermo Scientific™ Carbonato de sodio Remel™
Código de producto. 13277499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13277499 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 13277499 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R21267
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diferencie bioquímicamente Mycobacterium spp. de crecimiento rápido y lento con carbonato de sodio mediante la prueba de Arylsulfatase.
Diferencie bioquímicamente Mycobacterium spp. de crecimiento rápido y lento con el reactivo de carbonato de sodio Thermo Scientific™ Remel™ mediante la prueba de Arylsulfatase. Whitehead et al. describieron una prueba de arilsulfatasa líquida utilizando sulfato de fenolftaleína como sustrato con un tiempo de incubación de 2 semanas1 y afirmaron que se podía utilizar para diferenciar bacilos tuberculosos virulentos de cepas no virulentas. Wayne et al. confirmaron que todas las micobacterias, excepto Mycobacterium rodochrous, producen la enzima arilsulfatasa2 y formularon medios de arilsulfatasa líquidos y sólidos3.
La prueba de Arylsulfatase mide la capacidad de determinadas micobacterias para producir la enzima arilsulfatasa que ataca al sustrato sulfato de fenolftaleína con lo que se libera fenolftaleína libre. Esto se deriva en el desarrollo de un color rojo en el medio cuando se añade carbonato de sodio. Kubica y Rigdon propusieron el uso de una prueba de Arylsulfatase de 3 días para diferenciar el complejo Mycobacterium fortuitum de Mycobacterium spp.4 Listo para su uso: Reactivo líquido Fácil de interpretar: El desarrollo o banda de color rosa rojizo en la superficie es fácil de interpretar. Este reactivo contiene carbonato de sodio 2N (106 g/1000 ml) y se suministra en frascos de 25 ml. No todos los productos están disponibles para su venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Carbonato sódico
Cantidad 25 mL
Formulario Líquido