Learn More
Thermo Scientific™ Placa de sedimentación para agar de soja de tripticasa
Código de producto. 17425539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Formato:
Placa de 15mm x 100mm - doble + bolsa
Placa de 32 ml - 15 mm x 85 mm - doble + bolsa
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Formato unitSize
17425539 10/paq. Placa de 15mm x 100mm - doble + bolsa paquete de 10
17455539 10/paq. Placa de 32 ml - 15 mm x 85 mm - doble + bolsa paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17425539 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R111879
Aísle y cultive una amplia variedad de organismos, como bacterias, levaduras y hongos, mediante la placa de sedimentación para agar de soja tripticasa.
La placa de sedimentación Thermo Scientific™ Remel para agar de soja de tripticasa se utiliza para el cultivo de bacterias, levaduras y hongos.
El agar triptico de soja se prepara siguiendo la fórmula estándar para el medio de agar de digestión de soja-caseína en la farmacopea de Estados Unidos(USP)5. El agar de soja tripticasa puede complementarse con sangre para facilitar el crecimiento de bacterias más exigentes o agentes antimicrobianos para permitir la selección de varios grupos microbianos de la flora mixta.
  • Recomendado para su uso en métodos oficiales de análisis de AOAC International, IDF y USDA3,4
  • Listo para su uso: comodidad del medio preparado
Este medio contiene peptonas de caseína y soja que proporcionan nitrógeno, aminoácidos y péptidos necesarios para el crecimiento bacteriano. La dextrosa es una fuente de energía lista. El cloruro de sodio proporciona electrolitos esenciales y mantiene el equilibrio osmótico.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de sedimentación para agar de soja de tripticasa
Formato Placa de 15mm x 100mm - doble + bolsa
Tipo de producto Agar
Cantidad 10/paq.
No apto para uso de diagnóstico in vitro.