Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ SAS™ Adeno Test
Descripción
La prueba Thermo Scientific™ Remel SAS Adeno es un inmunoensayo de casete utilizado para la detección cualitativa de antígenos de adenovirus en hisopos oculares, secreciones nasales y faríngeas y material fecal.
SA Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Prueba de SAS Adeno |
| Analitos detectables | antígenos de adenovirus en hisopos oculares, secreciones nasales y faríngeas, y material fecal |
| Cantidad | Kit para 20 pruebas |