Learn More
Thermo Scientific™ Control de tinción de AFB Remel™ QC-Slide™
Código de producto. 12673678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 portaobjetos/paq.
45 portaobjetos/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12673678 45 portaobjetos/paq. cada uno
12627609 10 portaobjetos/paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12673678 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R40146
El control de tinción AFB Remel QC-Slide es un portaobjetos de control de calidad fijo por calor para procedimientos de tinción de bacilos acidorresistentes.
El control de tinción AFB Remel QC-Slide es un portaobjetos de control de calidad fijo por calor para procedimientos de tinción de bacilos acidorresistentes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Control de tinción AFB
Formato Platina de cristal
Tipo de producto Control de tinción AFB
Cantidad 45 portaobjetos/paq.