Learn More
Thermo Scientific™ Disco de PYR Remel™ con reactivo
Descripción
El disco PYR con reactivo Thermo Scientific™ Remel se utiliza para la identificación provisional de enterococos, estreptococos del grupo A de Lancefield y E. coli según la producción de PYRasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Marcado CE | Sí |
| Cantidad | 100 pruebas |