Learn More
Thermo Scientific™ Panel de muestras Remel™ ProSpecT™ Cryptosporidium
Código de producto. 12789250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 viales/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12789250 10 viales/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 12789250 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R244803
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para su uso con el ensayo de microplaca ProSpecT Cryptosporidium, el ensayo de microplaca ProSpecT Giardia/Cryptosporidium y las pruebas Xpect Cryptosporidium y Xpect Giardia/Cryptosporidium.
El panel de muestras Remel Cryptosporidium se utiliza con el ensayo de microplaca ProSpecT Giardia/Cryptosporidium, el ensayo de microplaca ProSpecT Giardia/Cryptosporidium y las pruebas Xpect Cryptosporidium y Xpect Giardia/Cryptosporidium.
Incluye:
5 viales positivos y 5 viales negativos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Panel de muestra de ensayo de microplaca para «Cryptosporidium»
Incluye 5 viales positivos y 5 viales negativos
Cantidad 10 viales/paq.