Learn More
Thermo Scientific™ Antisuero de control positivo Remel™, control positivo febril
Los antisueros de control positivo Thermo Scientific™ Remel se utilizan con suspensiones teñidas para Salmonella, grupos a, b, c, d†.
Marca:  Thermo Scientific™ R30165301
Código de producto. 11984092
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
El suero de control positivo del antígeno febril se prepara en conejos para su uso en pruebas rápidas de detección y aglutinación en tubo como control positivo para el rango de suspensión teñida Remel (SS01 a 04, SS09 y SS11 a 13). Las suspensiones teñidas Remel para «Salmonella» se utilizan en la investigación de infecciones entéricas y pirexia.
†Consulte en la sección de sueros aglutinantes los controles positivos adecuados para las suspensiones teñidas para Brucella, Proteus y grupos específicos de Salmonella.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 2 °C a 8 °C
2 mL
Control positivo febril
2 ml/vial