Learn More
Thermo Scientific™ Fitohemaglutinina (PHA) purificada
Código de producto. 10082333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10082333 1 vial 2 miligramos
1 options
Código de producto. 10082333 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30852801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
La fitohemaglutinina (PHA) es un agente mitógeno que se utiliza en estudios que implican permeabilidad celular.
Lleve a cabo estudios relacionados con la permeabilidad celular con fitohemaglutinina (PHA) Thermo Scientific™ Remel™. PHA es un agente mitógeno derivado de extractos de semillas de Phaseolus vulgaris, y tiene propiedades gemelas de causa de eritroaglutinación y de estimulación de mitosis progresiva de linfocitos en cultivo celular. PHA ha demostrado ser beneficiosa en el estudio de la respuesta inmunitaria, la cinética de los linfocitos y la dinámica de la médula ósea, y para estos fines es deseable utilizar una sustancia que tenga cualidades más reproducibles y una potencia conocida.
La fitohemaglutinina purificada es una fracción proteica altamente refinada y liofilizada de extracto de semillas de Phaseolus spp. seleccionado en el que la actividad mitogénica específica y la relación actividad mitógena/hemaglutinante se han incrementado en un factor de aproximadamente 100/1 durante la purificación. Tanto la actividad aglutinante como la mitógena del PHA se asocian con las fracciones proteicas de los extractos crudos, que son lo suficientemente similares en sus propiedades fisicoquímicas, por lo que es difícil separarlas. Los extractos relativamente crudos seleccionados por su capacidad para producir buenas imágenes mitóticas han demostrado ser útiles en el cultivo de linfocitos de rutina para estudios cromosómicos.
  • Listo para su uso: reactivo preparado
  • Fácil de almacenar: almacene de 2 °C a 8 °C hasta su uso
  • Se puede utilizar en el cultivo de linfocitos de rutina para estudios cromosómicos
La fitohemaglutinina purificada contiene una fracción de proteína altamente refinada y liofilizada extracto de semillas de Phaseolus spp seleccionado. Cada frasco contiene 2 mg de fitohemaglutinina liofilizada (purificada), secada a partir de un pequeño volumen de solución salina tamponada sin conservantes. El reactivo se puede reconstituir a cualquier volumen deseado en solución salina estéril (si está tamponada, preferiblemente a un pH entre 6,5 y 8) o agua destilada, utilizando una jeringa hipodérmica desechable estéril.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Fitohemaglutinina (PHA) purificada
Formato Vial
Cantidad 1 vial