missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Pathotec™ y TIRAS de papel CO
Descripción
Thermo Scientific™ Remel Pathotec y CO son tiras de papel impregnadas con reactivos utilizadas para la detección de la enzima citocromo oxidasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Descripción | Pathotec™ CO |
| Marcado CE | Sí |
| Formato | Vial, Tira |
| Tipo de empaquetado | 4 viales/paq. |
| Cantidad | 4 viales |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?