Learn More
Thermo Scientific™ Kit de agrupación de estreptococos PathoDxtra™
Código de producto. 12806333
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 juego
2,8 mL
50 tarjetas
60 pruebas
Kit para 60 pruebas
Descripción:
Control positivo polivalente PathoDxtra
Juego de reactivos de extracción de agrupación de estreptococos PathoDxtra
Kit de agrupación de estreptococos PathoDxtra™
PathoDxtra Strep Group A Latex
PathoDxtra Strep Group B Latex
PathoDxtra Strep Group C Latex
PathoDxtra Strep Group D Latex
PathoDxtra Strep Group F Latex
PathoDxtra Strep Group G Latex
Reactivos de extracción PathoDxtra
Tarjetas de reacción desechables
Tamaño de la unidad:
3 ml
60 tests
paquete de 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Descripción unitSize
12806333 60 pruebas PathoDxtra Strep Group D Latex 60 tests
12846333 60 pruebas PathoDxtra Strep Group F Latex 60 tests
12846323 60 pruebas PathoDxtra Strep Group A Latex 60 tests
12836353 1 juego Juego de reactivos de extracción de agrupación de estreptococos PathoDxtra 60 tests
12896333 2,8 mL Control positivo polivalente PathoDxtra 3 ml
12876323 60 pruebas PathoDxtra Strep Group B Latex 60 tests
12886333 60 pruebas PathoDxtra Strep Group G Latex 60 tests
12866343 1 juego Reactivos de extracción PathoDxtra 60 tests
13206059 Kit para 60 pruebas Kit de agrupación de estreptococos PathoDxtra™ 60 tests
12806373 50 tarjetas Tarjetas de reacción desechables paquete de 50
12886323 60 pruebas PathoDxtra Strep Group C Latex 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 12806333 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DR0704G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elimina la necesidad de incubación y proporciona una solución de grupaje de estreptococos más rápida que la extracción de enzimas tradicional.
Elimine la necesidad de incubación y proporcione una solución de grupaje más rápida que la extracción de enzimas tradicional con el kit de grupaje de estreptococos Thermo Scientific™ PathoDxtra™.
  • Mejora la eficiencia del flujo de trabajo: extracción ácida instantánea sin necesidad de incubación ni reconstitución.
  • Ahorra tiempo: un procedimiento rápido y sencillo produce resultados fáciles de leer.
  • Reduce los costes: identifica todos los grupos de relevancia clínica, incluidos los del grupo D; no son necesarios reactivos adicionales.
  • Ofrece flexibilidad: variantes de paquete de disponibles para adaptarse a las necesidades de prueba.
Incluye:
Kit de agrupación de estreptococos PathoDxtra (n.º DR0700M): 3 ml de látex de grupaje de cada uno de los grupos A, B, C, D, F y G; control positivo polivalente, 2,8 ml; reactivo de extracción 1: 4 ml; reactivo de extracción 2: 4 ml; reactivo de extracción 3: 2 x 10 ml; bastoncillos de mezcla; tarjetas de reacción desechables
Juego de reactivos de extracción PathoDxtra (n.º DR0709M): Reactivo de extracción 1: 4 ml; reactivo de extracción 2: 4 ml; reactivo de extracción 3: 2 x 10 ml; para su uso con el kit de grupaje de estreptococos PathoDxtra
Conjunto de reactivos de agrupación de estreptococos PathoDxtra (n.º DR0710M): Reactivo de extracción 1: 4 ml; reactivo de extracción 2: 4 ml; reactivo de extracción 3: 2 x 10 ml; bastoncillos de mezcla, tarjetas de reacción desechables; para el uso con determinados reactivos de látex de grupaje de estreptococos PathoDxtra que se venden por separado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjuntos de control Positivo
Descripción PathoDxtra Strep Group D Latex
Analitos detectables Estreptococos beta-hemolíticos
Tipo Kit de pruebas de estreptococos
Para utilizar con (aplicación) Detección de inmunoensayo enzimático
Material Polivalente
Grupo de organismos Grupo A, B, C, D, F y G
Cantidad 60 pruebas
Las pruebas rápidas de agrupación de estreptococos se corresponden mejor con los métodos de referencia cuando solo se prueban estreptococos Β-hemolíticos en agar de sangre de carnero.1, 2, 3, 4