Learn More
Thermo Scientific™ Kit RSV de Remel™ PathoDX™, Truant-Moore
Beschreibung
Remel PathoDx y RSV Kit es una prueba inmunofluorescente utilizada para detectar RSV en muestras y cultivos directos.
Incluye:
1 Vial de reactivo de RSV; 1 líquido de montaje de viales; 5 portaobjetos de control de RSV
Spezifikation
Spezifikation
| Descripción | Truant-Moore (5 % de alcohol ácido); 250 ml x 5 botellas |
| Analitos detectables | Antígeno del virus respiratorio sincitial (VSR) |
| Tipo de muestra | Nasofaríngea |
| Tipo | Reactivo |
| Incluye | 1 vial de reactivo de RSV; 1 fluido de montaje de viales; 5 portaobjetos de control de RSV |
| Cantidad | 100 pruebas |