Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de VRS del panel de virus respiratorios Remel™ PathoDX™
Código de producto. 11494129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
40 tests
11494129 1 x 10 mL 40 tests
1 options
Código de producto. 11494129 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R62411
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Remel PathoDx y el reactivo de VRS del panel de virus respiratorios se utilizan con el panel de virus respiratorios PathoDx.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Reactivo de VRS del panel de virus respiratorios Remel™ PathoDX™
Analitos detectables Antígeno del virus respiratorio sincitial (VSR)
Tipo de muestra Nasofaríngea
Tipo Reactivo
Cantidad 1 x 10 mL