Learn More
Thermo Scientific™ Kit de tipificación de herpes PathoDx™
Código de producto. 12633748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12633748 Kit para 100 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 12633748 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R62250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.00€
    560.01€ / 100 tests
    Ahorro 49.99€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Este kit es una prueba inmunofluorescente utilizada para la detección y tipificación del virus del herpes simple I y II en muestras clínicas directas y cultivos de tejidos.
Realice una prueba inmunofluorescente para la detección y tipificación del virus del herpes simple I y II en muestras clínicas directas y cultivos de tejidos con el kit de tipificación de herpes Thermo Scientific™ Remel™ PathoDx™. El virus del herpes simple (VHS) es un virus antiguo y ubicuo, conocido por causar infecciones agudas y recurrentes en humanos. En la década de 1960, se reconoció que el VHS constaba de dos tipos distintos, VHS-I y VHS-II1. Se consideró que el VHS-I estaba asociado principalmente con infecciones oculares y orales (por encima de la cintura), mientras que el VHS-II se consideraba una infección genital (por debajo de la cintura).
El kit de tipificación de herpes PathoDx utiliza cuatro anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína específicos para VHS-I y VHS-II (dos para VHS-I, dos para VHS-II) para detectar e identificar el virus del herpes simple. El método estándar para el diagnóstico de VHS es su crecimiento en células de cultivo de tejidos2, 3. Los reactivos son específicos para cada tipo de VHS y no mostrarán ninguna tinción de reacción cruzada.
  • Listo para su uso: reactivos preparados
  • Fácil de almacenar: almacene entre 2 y 8 °C
  • Fácil de interpretar: el reactivo de tipificación de VHS-I, fácil de interpretar, mostrará una fluorescencia verde manzana brillante difusa en todo el cuerpo, mientras que el reactivo de tipificación VHS-II mostrará una distribución moteada (patrón granular) de tinción fluorescente intensa en el citoplasma y el núcleo
El reactivo de tipificación de VHS-I (tapón morado) es un frasco cuentagotas de plástico que contiene 5,0 ml de anticuerpos monoclonales murinos purificados marcados con fluoresceína específicos para VHS-I, tinción de contraste con azul de Evans, un inhibidor de la tinción no específica y acida sódica al 0,098 % en una solución de tampón estabilizada por proteína.
El reactivo de tipificación de VHS-II (tapón rosa) es un frasco cuentagotas de plástico que contiene 5,0 ml de anticuerpos monoclonales murinos purificados marcados con fluoresceína específicos para VHS-II, tinción de contraste con azul de Evans, un inhibidor de la tinción no específica y acida sódica al 0,098 % en una solución de tampón estabilizada por proteína.
El kit de tipificación de herpes PathoDx contiene los siguientes reactivos:
  1. Reactivo de tipificación VHS-I: 1 frasco cuentagotas (tapón morado)
  2. Reactivo de tipificación VHS-II: 1 frasco cuentagotas (tapón rosa)
  3. Líquido de montaje (R62230): 1 frasco cuentagotas (tapón negro)
  4. Portaobjetos de control de tipificación del herpes (R62251): 1 paquete de 5
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Kit de tipificación de herpes PathoDX™
Cantidad Kit para 100 pruebas