Learn More
Thermo Scientific™ Disco de nitrocefina
Código de producto. 13265649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 discos/vial
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
13265649 25 discos/vial paquete de 25
1 options
Código de producto. 13265649 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R211667
Disco impregnado con nitrocefina recomendado para su uso en procedimientos cualitativos para la detección rápida de la producción de β-lactamasa mediante determinadas bacterias.
Detecte la producción de β-lactamasa con Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Enteroccoccus spp. y bacterias anaerobias mediante el disco de nitrocefina Thermo Scientific™ Remel™. La enzima β-lactamasa se produce en varios organismos y es responsable de su resistencia a las penicilinas y cefalosporinas1,2. Desde entonces, se han detectado enzimas similares con características específicas de sustrato algo diferentes en varias especies bacterianas. Entre los métodos de prueba que se utilizan para detectar β-lactamasa se incluyen los procedimientos yodométricos, acidimétricos y cromogénicos3,4.
Desde que Abraham y Chain confirmaron que la resistencia a antibióticos se debe a la producción de β-lactamasa mediante microorganismos, se han detectado enzimas similares en varias especies. Algunas enzimas hidrolizan de forma selectiva antibióticos con penicilina (es decir, penicilinasas), otras enzimas hidrolizan todos los antibióticos β-lactámicos, con excepción de los carbapenémicos (es decir, cefalosporinasas) y otras enzimas hidrolizan ambos grupos5.
  • Listos para su uso: discos impregnados con nitrocefina.
  • Resultados rápidos
  • De conformidad con CLSI: normas de realización de antibiogramas en discos; (normas M2-A8 y M11-A5 aprobadas)
  • Fácil de interpretar: con cambio de color
En esta prueba se utiliza el sustrato de la nitrocefina de cefalosporina. La β-lactamasa hidroliza el anillo β-lactámico de nitrocefina y produce ácido cefalosporánico6. Esto hace que la nitrocefina amarilla pálida cambie a un producto rosa tras la hidrólisis7. Las bacterias aerobias y anaerobias que producen β-lactamasa afectan a este color; los organismos que no producen β-lactamasa no alteran el color amarillo pálido de la nitrocefina dentro del tiempo de la prueba.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Discos de nitrocefina
Marcado CE Sí
Analitos detectables Producción de beta-lactamasa en «Haemophilus spp.», «N. gonorrhoeae», «M. catarrhalis», estafilococos, enterococos y anaerobios
Formato Vial
Cantidad 25 discos/vial