Learn More
Thermo Scientific™ Reactivo de nitrato A para AFB de Remel™
Código de producto. 12749230
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
12749230 25 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12749230
Marca: Thermo Scientific™ R21243
Identifique de forma diferenciada la capacidad de Mycobacterium spp. para utilizar nitrato con el reactivo de nitrato A para AFB.
Identifique de forma diferenciada la capacidad de Mycobacterium spp. para utilizar nitrato con el reactivo de nitrato A para AFB Thermo Scientific™ Remel™. Virtanen descubrió que las micobacterias difieren en su capacidad de reducir el nitrato mediante nitrato reductasa en función de la antigüedad del cultivo, la temperatura, los inhibidores de la enzima y la concentración de iones de hidrógeno1. Kent y Kubica recomiendan el procedimiento de reducción de nitratos en la guía A Guide for the Level III Laboratory2.
Las micobacterias, que son bacterias de crecimiento lento, necesitan una detección más rápida en las muestras para un rápido diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis. La reducción de nitrato es la prueba más sensible que se utiliza para detectar la capacidad de las micobacterias para reducir el nitrato. La presencia de la enzima nitrato reductasa es una característica diferencial importante en la identificación de distintas especies de micobacterias. Listo para su uso: Comodidad de un reactivo preparado. Fácil de diferenciar: La prueba positiva se indica mediante el desarrollo de un color rojo tras añadir los reactivos. Sin embargo, no se muestra ningún desarrollo de color tras añadir polvo de cinc. La prueba negativa no muestra ningún desarrollo de color tras añadir los reactivos. Sin embargo, indica el desarrollo de un color rojo tras añadir polvo de cinc. Detección rápida: En 30-60 segundos. Hay muchos productos finales de la reducción de nitrato y dependen de la especie bacteriana. El producto más importante es el nitrógeno molecular mediante la reducción de nitrito, que se indica por la presencia de un producto final catabólico o la ausencia de nitrato en el medio. El desarrollo de un color rojo tras añadir tres reactivos: ácido clorhídrico, ácido sulfanílico y N-naftiletilendiamina indica que el nitrato se ha reducido a nitrito. La reacción de color rojo se debe a la formación de un compuesto de diazonio. Cuando se confirma una prueba negativa con polvo de cinc, la reducción de la sal de diazonio con cinc en presencia de ácido acético produce un compuesto coloreado, la arilhidrazina. Se utiliza junto con el reactivo de nitrato B para AFB, número de referencia R21244. Para su uso con caldo de sustrato de nitrato, número de referencia R061548. No todos los productos están disponibles para su venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad. Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Reactivo de nitrato A para AFB
Analitos detectables Micobacterias
Formato Frasco
Cantidad 25 mL