Learn More
Thermo Scientific™ Sistema Remel™ Mono-Lex
Código de producto. 12938818
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12938818 100 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 12938818 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R421021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Prueba rápida de aglutinación en látex utilizada para la detección de anticuerpos heterófilos (Paul-Bunnell) asociados con mononucleosis infecciosa en suero o plasma humanos.
El sistema Remel Mono-Lex Thermo Scientific™ es una prueba rápida de aglutinación en látex utilizada para la detección de anticuerpos heterófilos (Paul-Bunnell) asociados con mononucleosis infecciosa en suero o plasma humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit para 100 pruebas
Analitos detectables mononucleosis
Tipo de muestra Plasma, Suero
Tipo Reactivo
Cantidad 100 pruebas