Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de turbidez de equivalencia Remel™ McFarland
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El patrón de turbidez de equivalencia Thermo Scientific™ Remel McFarland está empaquetado en una caja de plástico con una tarjeta de comparación visual.
- El tamaño del tubo es de 15 x 103 mm y es apto para la mayoría espectrofotómetros
- La tecnología de poliestireno permite una mayor vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estándar de turbidez 1,0 |
| Tamaño de los tubos | 15 x 103 mm |