Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de turbidez de equivalencia Remel™ McFarland
Código de producto. 10036782
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Estándar de turbidez 0,5
Estándar de turbidez 1,0
Estándar de turbidez 2,0
Estándar de turbidez 3,0
Estándar de turbidez 4,0
Estándar de turbidez 5,0
Juego estándar de turbidez (1 de cada uno de 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10036782 Juego estándar de turbidez (1 de cada uno de 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0) 1 set
10108582 Estándar de turbidez 4,0 cada uno
10413843 Estándar de turbidez 2,0 cada uno
13246239 Estándar de turbidez 3,0 cada uno
11454049 Estándar de turbidez 5,0 cada uno
10026732 Estándar de turbidez 0,5 cada uno
10037212 Estándar de turbidez 1,0 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10036782 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R20421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    610.66€
    497.90€ / 1 sets
    Ahorro 112.76€
    18% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El patrón de turbidez de equivalencia Thermo Scientific™ Remel McFarland está empaquetado en una caja de plástico con una tarjeta de comparación visual.
El patrón de turbidez de equivalencia Thermo Scientific™ Remel McFarland está empaquetado en una caja de plástico con una tarjeta de comparación visual.
  • El tamaño del tubo es de 15 x 103 mm y es apto para la mayoría espectrofotómetros
  • La tecnología de poliestireno permite una mayor vida útil
Incluye:
Uno de cada de 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Juego estándar de turbidez (1 de cada uno de 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0)
Incluye 1 cada uno de 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0
Tamaño de los tubos 15 x 103 mm