Learn More
Thermo Scientific™ Agar de sal de manitol (deshidratado)
Código de producto. 12948244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
12948244 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 12948244 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R453902
Aísle de forma selectiva y diferencial los estafilococos de muestras clínicas y no clínicas utilizando agar de sal de manitol.
Aísle de forma selectiva y diferencial los estafilococos con agar de sal de manitol Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratado). Este agar de manitol rojo de fenol contiene cloruro de sodio al 7,5 % como agente selectivo, según lo informado por Koch en 19421. La mayoría de las cepas de estafilococos coagulasa positivos crecen en este agar, produciendo zonas amarillas debido a la fermentación del manitol, mientras que las cepas de estafilococos coagulasa negativos producen colonias pequeñas sin cambio de color en el medio circundante. Este agar se formuló de conformidad con las directrices armonizadas de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y la Farmacopea Europea (EP)2,3.
El agar de sal de manitol es un medio sólido selectivo y diferencial para aislar estafilococos por su capacidad de fermentar el manitol.
  • Cumple con USP y EP:Formulado de conformidad con las directrices armonizadas de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y la Farmacopea Europea (EP)2,,3.
  • Fácil de diferenciar:Diferencia entre estafilococos coagulasa positivos y coagulasa negativos en base a la fermentación del manitol
  • Selectivo:El cloruro sódico a una concentración del 7,5 % inhibe muchas bacterias distintas de los estafilococos.
Este medio contiene peptonas de caseína y carne que proporcionan nitrógeno, aminoácidos y péptidos necesarios para el crecimiento bacteriano.El cloruro sódico a una concentración del 7,5 % es un agente selectivo que inhibe muchas bacterias distintas de los estafilococos.El rojo de fenol es el indicador de pH que causa un cambio de color en el medio de rojo-naranja a amarillo cuando se produce ácido.Las colonias de estafilococos que fermentan manitol estarán rodeadas por una zona amarilla, mientras que las que no fermentan manitol no tendrán ningún cambio de color (rojo).
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: USP
Descripción Agar de sal de manitol
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio