Learn More
Thermo Scientific™ Caldo MacConkey (deshidratado)
Código de producto. 12938244
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
12938244 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 12938244 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R453822
Aísle de forma selectiva y diferenciada bacilos gramnegativos entéricos mediante caldo MacConkey.
Aísle de forma selectiva y diferenciada bacilos gramnegativos entéricos mediante caldo MacConkey Thermo Scientific™ Remel™ (deshidratado). El caldo MacConkey es una modificación del caldo de sales biliares original descrito por primera vez por MacConkey en 1900, que contenía tornasol como indicador y taurocolato de sodio para inhibir los organismos grampositivos1. En pruebas posteriores, MacConkey recomendó reemplazar el tornasol por rojo neutro2. En 1953, Childs y Allen reemplazaron el rojo neutro por púrpura de bromocresol, un indicador menos inhibidor3.
Aísle de forma selectiva y diferenciada bacilos gramnegativos entéricos mediante caldo MacConkey.Este medio se utiliza para la identificación provisional de coliformes.Los coliformes son organismos presentes en el medio ambiente y en las heces de todos los animales de sangre caliente y los seres humanos.
Su presencia en el agua potable indica que los organismos causantes de enfermedades (patógenos) podrían estar en el sistema de purificación de agua.
  • Selectivo:Oxgall es un agente selectivo que inhibe los organismos grampositivos.
  • Facilidad de diferenciación:El indicador morado de lactosa y bromocresol permite la diferenciación de bacilos gramnegativos fermentadores de lactosa.
  • Cumple con USP y EP:El medio se formula y se prueba de conformidad con las directrices armonizadas de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP)/Farmacopea Europea (EP)4,5 para la detección de Escherichia coli.
Este medio contiene peptona de gelatina que proporciona aminoácidos y nutrientes esenciales para la proliferación bacteriana.La lactosa es una fuente de carbono para la energía.Oxgall es un agente selectivo que inhibe los organismos grampositivos.El indicador de pH morado de lactosa y bromocresol permite la diferenciación de bacilos gramnegativos fermentadores de lactosa.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones.Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: USP
Descripción Caldo MacConkey
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Solo para uso en laboratorio