Learn More
Thermo Scientific™ Disco de LAP con reactivo
Código de producto. 13205789
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 50 pruebas
Tamaño de la unidad:
50 tests
13205789 Kit para 50 pruebas 50 tests
1 options
Código de producto. 13205789 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30168501
Detecte de forma rápida la actividad de las leucina aminopeptidasas en estreptococos y géneros relacionados con el uso de disco de LAP con reactivo.
Detecte de forma rápida la actividad de las leucina aminopeptidasas en estreptococos y géneros relacionados mediante el uso de disco de LAP con reactivo de Thermo Scientific™ Remel™. En 1984, Colman y Ball informaron de que, a diferencia de los estreptococos, las especies de Aerococcus no producen leucina aminopeptidasa (LAP)1. Se descubrió que las cepas de Aerococcus eran siempre negativas para la leucina aminopeptidasa, mientras que las cepas de Enterococcus y Streptococcus presentaron reacciones positivas. Las LAP, junto con PYR y otras pruebas convencionales, es un parámetro importante en la identificación de Aerococcus, Leuconostoc, Pediococcusy géneros relacionados2-4.
Las leucina aminopeptidasas (LAP) son un conjunto diverso de exopeptidasas que catalizan la hidrólisis de residuos de leucina de los terminales de aminas de proteínas o péptidos. Las LAP son enzimas ubicuas presentes en animales, plantas, procariotas y microbios. La prueba de LAP se debe realizar en cultivos puros o aislados de cocos catalasa negativos y grampositivos con una antigüedad de entre 18 y 72 horas.
  • Listo para su uso: Disco impregnado con reactivo.
  • Prueba rápida: Los resultados se obtienen en un plazo de 5 a 6 minutos.
  • Fácil de identificar: Un cambio de color de rosa a rojo indica una prueba positiva mientras que ningún cambio de color o un color ligeramente amarillo indica una prueba negativa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Kit de LAP Murex/50/pack.
Marcado CE Sí
Incluye Disco de LAP y revelador de color incluidos
Cantidad Kit para 50 pruebas
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.